Learn More
Methyl-2-brom-5-nitrobenzoat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429197
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429197 5 g 5 Gramm
11439197 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429197 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21288.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6942-36-5 | C8H6BrNO4 | 260.043 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6942-36-5
Summenformel C8H6BrNO4
Molekulargewicht (g/mol) 260.043
MDL-Nummer MFCD00010867
InChI-Schlüssel VSEYYEKRZNRECT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-5-nitro-, methyl ester, methyl 2-bromo-5-nitro-benzoate, 2-bromo-5-nitro-benzoic acid methyl ester, methyl2-bromo-5-nitrobenzoate, pubchem3971, acmc-1b9le, ksc495k5r, methyl 5-nitro-2-bromobenzoate, methyl-2-bromo-5-nitrobenzoate
PubChem CID 245494
IUPAC-Name Methyl2-Brom-5-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 79°C to 82°C
Menge 5 g
Beilstein 2617575
Formelmasse 260.05
Reinheit (%) ≥98%