Learn More
Methyl-2-Bromobenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489643
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11489643
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12435.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 610-94-6 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Methyl 2-bromobenzoate under Heck reaction with acrylonitrile results in lactonization to give the benzofuran-2-one 3-(cyanomethyl)-2-coumaranone. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Heck-Reaktion mit Methyl2-Bromobenzoat und Acrylnitril führt zur Lactonisierung und zur Produktion von Benzofuran-2-on-3-(Cyanomethyl)-2-Cumaranon. Es ist ein wichtiges Rohmaterial und Zwischenprodukt, das bei der organischen Synthese, für Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-94-6
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00016328
InChI-Schlüssel SWGQITQOBPXVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-bromobenzoate, 2-bromobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-bromo-, methyl ester, methyl-2-bromobenzoate, methyl bromobenzoate, o-bromobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-bromo-, methyl ester, pubchem3956, 2-bromo methyl benzoate, acmc-1atow
PubChem CID 11894
IUPAC-Name Methyl-2-brombenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-bromobenzoate
Dichte 1.532
Siedepunkt 252°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.559
Menge 25 g
Beilstein 1862501
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-bromobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl 2-bromobenzoate