Learn More
Methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429596
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11429596 5 g 5 Gramm
11439596 25 g 25 Gramm
11449596 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429596 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20169.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 13324-11-3 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13324-11-3
Summenformel C8H6ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 215.59
MDL-Nummer MFCD00017013
InChI-Schlüssel PICNSXCJRMYANX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl2-chloro-4-nitrobenzoate, 4-nitro-2-chlorobenzoic acid methyl ester, 2-chloro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-chloro-4-nitro-, methyl ester, maybridge1_005088, acmc-1c12v, methyl-2-chloro-4-nitrobenzoate, methyl-4-nitro-2-chlorobenzoate, 2-chloro-4-nitrobenzoic acid methylester
PubChem CID 83343
IUPAC-Name Methyl-2-chlor-4-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C=C1Cl)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 5 g
Beilstein 1877723
Formelmasse 215.59
Reinheit (%) 98%