Learn More
Methyl-2-chlor-5-nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Methyl 2-Chlor-5-nitrobenzoat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färbemitteln verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-chloro-5-nitrobenzoate |
| Schmelzpunkt | 70°C to 72°C |
| Menge | 2.5 g |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 215.59 |
| Reinheit (%) | 97% |