Learn More
Methyl 2-fluorobenzoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30988470
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30988470 10 g
30981033 100 g
30982757 500 g
30980270 25 g
30973986 5 g
30987240 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30988470 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD13828310g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-fluorobenzoate
CAS 394-35-4
Summenformel C8H7FO2
MDL-Nummer MFCD00017913
Menge 10 g
SMILES C1=CC=CC(=C1F)C(OC)=O
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
Reinheit (%) 98%