Learn More
Methyl-2-Fluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453177
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11453177 5 g 5 Gramm
11463177 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11453177
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16133.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 394-35-4 | C8H7FO2 | 154.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 394-35-4
Summenformel C8H7FO2
Molekulargewicht (g/mol) 154.14
MDL-Nummer MFCD00017913
InChI-Schlüssel QAFJIJWLEBLXHH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl o-fluorobenzoate, methyl-2-fluorobenzoate, 2-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-fluoro-, methyl ester, o-fluorobenzoic acid, methyl ester, benzoic acid, o-fluoro-, methyl ester, 2-fluoro-benzoic acid methyl ester, methyl2-fluorobenzoate, pubchem3565, acmc-209j5e
PubChem CID 67854
IUPAC-Name Methyl2-Fluorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-fluorobenzoate
Dichte 1.21
Siedepunkt 109°C to 110°C (35 mmHg)
Flammpunkt 93 °C (199 °F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.503
Menge 5 g
Beilstein 1862493
Formelmasse 154.14
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-fluorobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl 2-fluorobenzoate