Learn More
Methyl 2-furoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16455467
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16455467 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16455467 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYY0949
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate) is a building block in chemical synthesis. A flavoring agent in food. Found in cranberries, guava fruits, raisins and other fruits. Also present in baked potato, roasted filberts, roasted peanut, tomatoes, coffee, cocoa, okra, etc.
Methyl 2-furoate (Methyl furan-2-carboxylate) is a building block in chemical synthesis. A flavoring agent in food. Found in cranberries, guava fruits, raisins and other fruits. Also present in baked potato, roasted filberts, roasted peanut, tomatoes, coffee, cocoa, okra, etc.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-furoate
CAS 611-13-2
Farbe Colorless
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H6O3
Menge 50 mg
Synonym Methyl furan-2-carboxylate
Löslichkeitsinformationen DMSO : 250 mg/mL (1982.40 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CO1)OC
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) 99.75%
Güte Research
Physikalische Form Liquid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism