Learn More
Methyl2-Hydroxy-3-Methylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439267
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439267 2 g 2 Gramm
11449267 10 g 10 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11439267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21341.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 23287-26-5 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate, is used as an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic intermediate. Some other applications include it is used to produce other chemicals. For example, it is used to produce 2-(2-Hydroxy-3-methyl-phenyl)-propan-2-ol. The reaction occurs with reagent Tetrahydrofuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 2-Hydroxy-3-methylbenzoat, wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Es wird auch als wichtiges organisches Zwischenprodukt verwendet. Einige andere Anwendungen beinhalten, dass es benutzt wird, um andere Chemikalien zu produzieren. Es wird beispielsweise zur Herstellung von 2-(2-Hydroxy-3-Methyl-phenyl)-propan-2-ol verwendet. Die Reaktion erfolgt mit dem Reagenz Tetrahydrofuran.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Festölen, Propylenglycol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Hygroskopisch. Stabil bei normalen Temperaturen und Drücken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23287-26-5
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00020051
InChI-Schlüssel SUHLUMKZPUMAFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-methylsalicylate, methyl o-cresotinate, benzoic acid, 2-hydroxy-3-methyl-, methyl ester, levegal pt, 2-hydroxy-3-methylbenzoic acid methyl ester, 2,3-cresotic acid, methyl ester, methyl-3-methylsalicylate, methyl 2-hydroxy-3-methyl-benzoate, methyl o-cresotate, 3-methylsalicylic acid methyl ester
PubChem CID 31835
IUPAC-Name methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(C)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-hydroxy-3-methylbenzoate
Schmelzpunkt 28°C to 30°C
Siedepunkt 234°C to 236°C
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,fixed Oils,Propylene Glycol. Insoluble in water.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 97%