Learn More
Methyl-2-Hydroxy-5-Nitrobenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11490848
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490848 250 g 250 Gramm
11470848 10 g 10 Gramm
11480848 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25278.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 17302-46-4 | C8H7NO5 | 197.146 g/mol
Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl2-hydroxy-5-nitrobenzoat wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17302-46-4
Summenformel C8H7NO5
Molekulargewicht (g/mol) 197.146
MDL-Nummer MFCD00024695
InChI-Schlüssel UUBFELFUKFJSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate, methyl 5-nitrosalicylate, methyl-5-nitrosalicylate, 5-nitrosalicylic acid methyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro-, methyl ester, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 5-nitro-salicylate, acmc-20a62q, methyl 5-nitro-2-hydroxybenzoate, methyl-2-hydroxy-5-nitrobenzoate
PubChem CID 87041
SMILES COC(=O)C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 114°C to 117°C
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 197.15
Reinheit (%) 98%