Learn More
Methyl-2-iodbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434634
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11434634 10 g 10 Gramm
11444634 50 g 50 Gramm
11454634 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434634 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13204.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 610-97-9 | C8H7IO2 | 262.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Iodbenzoesäure, Methylester; 2-Iodbenzoesäure ist ein Ausgangsmaterial in der Herstellung von Jodosobenzoat sowie für Selektivität und Umweltmanagement. Dreiwertige Jodverbindungen sorgen für leichte Oxidationen, oxidative Kupplungen, spezielle Iodierungen und Acetoxylierungen. Iodbenzoesäuren werden als antiinfektiöses und empfängnisverhütendes Mittel sowie als Röntgenkontrastmittel in der diagnostischen Radiologie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 610-97-9
Summenformel C8H7IO2
Molekulargewicht (g/mol) 262.046
MDL-Nummer MFCD00016351
InChI-Schlüssel BXXLTVBTDZXPTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-iodobenzoic acid methyl ester, methyl o-iodobenzoate, methyl-2-iodobenzoate, benzoic acid, 2-iodo-, methyl ester, 2-iodo-benzoic acid methyl ester, methyl2-iodobenzoate, benzoic acid, o-iodo-, methyl ester, methyl 2-iodo-benzoate, pubchem10568, acmc-209mp0
PubChem CID 69132
IUPAC-Name Methyl-2-iodbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-iodobenzoate
Dichte 1.73
Siedepunkt 274°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.604
Menge 10 g
Beilstein 2206859
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 262.05
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 2-iodobenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl 2-iodobenzoate