Learn More
Methyl2-methyl-3-nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446718
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15446718 5 g 5 Gramm
15456718 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15446718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60242.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 59382-59-1 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate may be used in the synthesis of methyl indole-4-carboxylate, 5-aminoisoquinolin-1(2H)-one, 5-nitroisocoumarin and [2-(4-fluorophenyl)-1H-indol-4-yl]-1-pyrrolidinylmethanone. It may also be used in the preparation of substituted nitrostyrene benzoic acids, via reaction with aromatic aldehydes in the presence of DBU in DMSO; and 4-(hydroxymethyl)-1-tosylindole, via Batcho-Leimgruber modification of the Reissert indole synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-2-methyl-3-Nitrobenzoat kann bei der Synthese von Methylindol-4-Carboxylat, 5-Aminoisoquinolin-1(2H)-on, 5-Nitroisocumarin und [2-(4-fluorophenyl)-1 H-indol-4-yl]-1-Pyrrolidinylmethanon verwendet werden. Kann auch bei der Herstellung von substituierten Nitrostyrol-Benzoesäuren durch Reaktion mit aromatischen Aldehyden in Gegenwart von DBU in DMSO; und von 4-(Hydroxymethyl)-1-Tosylindol durch Batcho-Leimgruber-Modifikation der Reissert Indolsynthese verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59382-59-1
Summenformel C9H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 195.17
MDL-Nummer MFCD00082564
InChI-Schlüssel CRZGFIMLHZTLGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2-methyl-3-nitro-, methyl ester, methyl 3-nitro-o-toluate, 2-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester, methyl 3-nitro-2-methylbenzoate, 3-nitro-o-toluic acid methyl ester, 2-methyl-3-nitromethylbenzoate, pubchem10933, acmc-1awh8, ksc495s1j, methyl2-methyl-3-nitrobenzoate
PubChem CID 601165
IUPAC-Name Methyl2-methyl-3-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-methyl-3-nitrobenzoate
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Menge 5 g
Beilstein 1964020
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol.
Formelmasse 195.17
Reinheit (%) 97%