Learn More
Methyl 2-(methylsulfonyl)acetate, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Methyl 2-(methylsulfonyl)acetate |
| CAS | 62020-09-1 |
| Summenformel | C4H8O4S |
| MDL-Nummer | MFCD00051842 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | O=C(OC)CS(=O)(C)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 152.17 |
| Reinheit (%) | 97% |