Learn More
Methyl-2-(Methylthio)-Pyrimidin-5-Carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl 2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Synonym | methyl 2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulfanyl pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthiopyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, 2-methylthio-pyrimidine-5-carboxylic acid methyl ester, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-methylthio-, methyl ester, methyl2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylthio-5-pyrimidinearboxylate, methyl-2-methylthio pyrimidine-5-carboxylate, methyl 2-methylsulphanyl pyrimidine-5-carboxylate |
IUPAC-Name | Methyl-2-(methylsulfanyl)pyrimidin-5-carboxylat |
Formelmasse | 184.22 |
Reinheit (%) | 97% |