Learn More
Methyl 2-naphthoate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30947976
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30947976 1 g
30939640 500 g
30935549 25 g
30945545 100 g
30939487 5 g
30932249 250 mg
30930449 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30947976 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD137761g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-naphthoate
CAS 2459-25-8
Summenformel C12H10O2
MDL-Nummer MFCD00017345
Menge 1 g
SMILES O=C(OC)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Molekulargewicht (g/mol) 186.21
Reinheit (%) 97%