Learn More
Methyl2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11382406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11382406 10 g 10 Gramm
11392406 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11382406 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06188.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 5081-42-5 | C11H13NO7 | 271.225 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5081-42-5
Summenformel C11H13NO7
Molekulargewicht (g/mol) 271.225
MDL-Nummer MFCD00007097
InChI-Schlüssel HCEIEWYPDCDNNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate, methyl 6-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate, 3,4,5-trimethoxy-2-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4,5-trimethoxy-2-nitro-, methyl ester, 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoic acid methyl ester, pubchem22545, opera_id_1985, acmc-1ar8w, hceiewypdcdnnu-uhfffaoysa, methyl 3,5-trimethoxy-2-nitrobenzoate
PubChem CID 78765
IUPAC-Name Methyl3,4,5-trimethoxy-2-nitrobenzoat
SMILES COC1=C(C(=C(C(=C1)C(=O)OC)[N+](=O)[O-])OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-nitro-3,4,5-trimethoxybenzoate
Schmelzpunkt 66°C to 70°C
Menge 10 g
Beilstein 2702653
Formelmasse 271.23
Reinheit (%) 98%