missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 2-(o-tolyl)acetate, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30987416
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30987416 1 g
30976084 5 g
30975440 25 g
30985026 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30987416 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1395621g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Specifications

Chemischer Name oder Material Methyl 2-(o-tolyl)acetate
CAS 40851-62-5
Summenformel C10H12O2
MDL-Nummer MFCD00082780
Menge 1 g
SMILES O=C(OC)CC1=CC=CC=C1C
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
Reinheit (%) 95%
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.