Learn More
Methyl 2-Phenoxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323606
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11323606 50 g 50 Gramm
11313606 10 g 10 Gramm
11333606 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323606 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14584.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 21905-56-6 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21905-56-6
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.25
MDL-Nummer MFCD03093064
InChI-Schlüssel PUGYLBSXMKBSRP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 607606
IUPAC-Name methyl 2-phenoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1OC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-phenoxybenzoate
Siedepunkt 130°C (0.5 mmHg)
Brechungsindex 1.576
Menge 50 g
Beilstein 2115719
Synonym 2-phenoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 2-phenoxy-, methyl ester, methyl o-phenoxybenzoate, acmc-1ce6i, #, benzoic acid,2-phenoxy-, methyl ester, benzoic acid, o-phenoxy-, methyl ester
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 99%