Learn More
Ethyl-2-(trifluormethyl)-Benzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398985 1 g 1 Gramm
11308995 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398985 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14132.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 344-96-7
Summenformel C9H7F3O2
Molekulargewicht (g/mol) 204.148
MDL-Nummer MFCD00236050
InChI-Schlüssel JLCAMDSWNZBTEE-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 2-trifluoromethyl benzoate, benzoic acid, trifluoromethyl-, methyl ester, acmc-1ahfp, methyl o-trifluoromethylbenzoate, jlcamdswnzbtee-uhfffaoysa, methyl-2-trifluoromethyl benzoate, 2-trifluoromethylbenzoic acid methyl ester, 2-trifluoromethyl-benzoic acid methyl ester, 2-trifluoromethyl benzoic acid methyl ester, methyl alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluate
PubChem CID 2775578
IUPAC-Name Methyl2-(trifluormethyl)benzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-(trifluoromethyl)benzoate
Dichte 1.306
Siedepunkt 104°C to 105°C (25 mmHg)
Brechungsindex 1.455
Menge 1 g
Beilstein 2580873
Formelmasse 204.15
Reinheit (%) 97%