Learn More
Methyl (2S,4S)-1-Boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30801626
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30801626 1 g
30791419 25 g
30797193 250 mg
30798127 5 g
30792317 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30801626 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1436631g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl (2S,4S)-1-Boc-4-aminopyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
CAS 171110-72-8
Summenformel C11H21ClN2O4
MDL-Nummer MFCD03787927
Menge 1 g
SMILES O=C([C@H]1N(C(OC(C)(C)C)=O)C[C@@H](N)C1)OC.[H]Cl
Molekulargewicht (g/mol) 280.75
Reinheit (%) 97%