Learn More
Methyl 3-(2-Hydroxyphenyl)propionat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464893
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464893 5 g 5 Gramm
11474893 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11464893 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12219.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 20349-89-7 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20349-89-7
Summenformel Gehäuse C10H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 180.203
MDL-Nummer MFCD00067757
InChI-Schlüssel YHXYRISRGHSPNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-2-hydroxyphenyl propanoate, methyl 3-2-hydroxyphenyl propionate, methyl melilotate, acmc-20aki4, methyl hydroxy-benzenepropionate, methyl 2'-hydroxyhydrocinnamate, methyl 3-hydroxyphenyl propionate, methyl 3 2-hydroxyphenyl propanoate, 2-hydroxybenzenepropanoic acid methyl ester, 3-2-hydroxyphenyl propionic acid methyl ester
PubChem CID 2794569
IUPAC-Name Methyl3-(2-hydroxyphenyl)propanoat
SMILES COC(=O)CCC1=CC=CC=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3- (2-hydroxyphenyl)propionate
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Menge 5 g
Formelmasse 180.21
Reinheit (%) 97%