Learn More
Methyl 3,4-dichlorbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7024807
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11430491
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B20027.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-68-2
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.03
MDL-Nummer MFCD00018165
InChI-Schlüssel WICGATIORFSOJL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76193
IUPAC-Name Methyl 3,4-dichlorbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-dichlorobenzoate
Schmelzpunkt 44°C to 46°C
Menge 1 g
Synonym methyl 3,4-dichlorobenzenecarboxylate, 3,4-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,4-dichloro-, methyl ester, benzoic acid,3,4-dichloro-, methyl ester, benzoic acid,4-dichloro-, methyl ester, acmc-1ch33, methyldichlorobenzenecarboxylate, methyl 3,4-bis chloranyl benzoate
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) 97%