Learn More
Methyl3,4-dimethoxybenzoat, ≥98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10133920 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
50g; Kunstoffflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10133920 50g; Kunstoffflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10133920 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 189230500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Namenshinweis 98+%
CAS 2150-38-1
Schmelzpunkt 58°C to 62°C
Farbe Braun
Siedepunkt 283°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C10H12O4
Strukturformel (CH3O)2C6H3CO2CH3
MDL-Nummer MFCD00008430
Menge 50 g
Beilstein 10, 396
Synonym methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol,acetone
InChI-Schlüssel BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
IUPAC-Name methyl 3,4-dimethoxybenzoate
Molekulargewicht (g/mol) 196.20
PubChem CID 16522
ChEBI CHEBI:86906
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Granulatpulver