Learn More
Methyl 3,4-Dimethoxybenzoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455597
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455597 50 g 50 Gramm
11465597 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11455597 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23568.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2150-38-1 | Molecular Formula: C10H12O4 | Molecular Weight: 196.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2150-38-1
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.20
MDL-Nummer MFCD00008430
InChI-Schlüssel BIGQPYZPEWAPBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl veratrate, benzoic acid, 3,4-dimethoxy-, methyl ester, 3,4-dimethoxybenzoic acid methyl ester, veratric acid, methyl ester, methylveratrate, pubchem13009, acmc-1cfay, veratric acid methyl ester, methyl 3,4 dimethoxybenzoate, methyl 3, 4-dimethoxybenzoate
PubChem CID 16522
ChEBI CHEBI:86906
IUPAC-Name methyl 3,4-dimethoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,4-dimethoxybenzoate
Schmelzpunkt 57°C to 61°C
Siedepunkt 283°C
Menge 50 g
Beilstein 2215244
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) ≥98%