Learn More
Methyl3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11412607 25 g 25 Gramm
11422607 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412607 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14837.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2511-22-0 | C16H24O3 | 264.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2511-22-0
Summenformel C16H24O3
Molekulargewicht (g/mol) 264.37
MDL-Nummer MFCD00017253
InChI-Schlüssel UPVYFJALDJUSOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy-, methyl ester, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, 3,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-hydroxy-benzoic acid ethyl ester, acmc-20akhp, methyl 3,5-bis-tert-butyl-4-hydroxybenzoate, benzoic acid, 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxy-, methyl ester, methyl 3,5-di-tert.butyl-4-hydroxylbenzoate, methyl 3,5-bis tert-butyl-4-hydroxybenzoate
PubChem CID 75639
IUPAC-Name Methyl3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(O)C(=C1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 164°C to 166°C
Menge 25 g
Beilstein 2218125
Formelmasse 264.37
Reinheit (%) 98%