Learn More
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429722
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11429722 10 g 10 Gramm
11439722 50 g 50 Gramm
11449722 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11429722
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10799.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 41727-47-3 | C8H6Br2O3 | 309.941 g/mol
Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate is used to produce 4-hydroxy-3,5-di-pyridin-2-yl-benzoic acid methyl ester at temperature of 90-100°C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl-3,5-dibrom-4-hydroxybenzoesäure wird zur Herstellung von 4-Hydroxy-3,5-dipyridin-2-yl-benzoesäurehaltigem Methylester bei einer Temperatur von 90 bis 100 °C verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 41727-47-3
Summenformel C8H6Br2O3
Molekulargewicht (g/mol) 309.941
MDL-Nummer MFCD00016416
InChI-Schlüssel NVGJGYZKXBLIKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, 3,5-dibromo-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester, methyl 3,5-bis bromanyl-4-oxidanyl-benzoate, acmc-20akhs, pubchem3978, methyl dibromosalicylate, rarechem al bf 0231, timtec-bb sbb012530, labotest-bb lt00455670, labotest-bb lt03332530
PubChem CID 726975
IUPAC-Name Methyl3,5-dibrom-4-hydroxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)Br)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-dibromo-4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 123°C to 125°C
Menge 10 g
Beilstein 2373854
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 309.94
Reinheit (%) 98%