Learn More
Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31428824
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31428824 100 g
31421092 1 g
31427008 5 g
31418003 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31428824 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD138512100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
CAS 74896-66-5
Summenformel C9H8Br2O2
MDL-Nummer MFCD00010729
Menge 100 g
SMILES O=C(OC)C1=CC(Br)=C(C)C(Br)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 307.97
Reinheit (%) 98%