Learn More
Methyl 3,5-Dibrom-4-Methylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477026
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477026 25 g 25 Gramm
11467026 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477026 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25348.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 74896-66-5 | C9H8Br2O2 | 307.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 74896-66-5
Summenformel C9H8Br2O2
Molekulargewicht (g/mol) 307.97
MDL-Nummer MFCD00010729
InChI-Schlüssel SRLAXDDPVYZYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dibromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3,5-dibromo-p-toluate, 3,5-dibromo-p-toluic acid methyl ester, pubchem4611, methyl3,5-dibromo-4-methylbenzoate, acmc-1bm25, zerenex e/9072914, methyl 3,5-dibromo-4-methyl-benzoate, methyl 3,5-bis bromanyl-4-methyl-benzoate, 2,6-dibromo-4-methoxycarbonyl toluene
PubChem CID 624016
IUPAC-Name Methyl3,5-dibrom-4-methylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=C(C)C(Br)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-dibromo-4-methylbenzoate
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Menge 25 g
Beilstein 2580945
Formelmasse 307.98
Reinheit (%) 98%