Learn More
Methyl 3,5-Dichlorbenzoat, tech., Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10557084
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10557084 25 g 25 Gramm
10025002 1 g 1 Gramm
10310723 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10557084 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. KM02512EB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-67-1
Summenformel C8H6Cl2O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.03
MDL-Nummer MFCD00032710
InChI-Schlüssel BTEVDFJXGLQUDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, unii-4gim06ee3p, 4gim06ee3p, methyl-3,5-dichlorobenzoate, maybridge1_004559, acmc-1cd9x, dsstox_cid_22146, dsstox_rid_79937, dsstox_gsid_42146
PubChem CID 76192
IUPAC-Name Methyl-3,5-dichlrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3, 5-dichlorobenzoate
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 205.04
Reinheit (%) Tech.
Güte Technisch