Learn More
Methyl 3,5-Dichlorbenzoat, tech., Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3, 5-dichlorobenzoate |
| Prozentgehaltsbereich | 90% |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 205.04 |
| Reinheit (%) | Tech. |
| Güte | Technisch |