Learn More
Methyl 3,5-Dichlorobenzoat, TRC
Artikelnummer. 30134570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134570 1 g 1 Gramm
30134458 500 mg 500 Milligramm
30003372 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30134570 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3263431G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2905-67-1
Summenformel C8 H6 Cl2 O2
Molekulargewicht (g/mol) 205.04
Synonym Benzoic acid, 3,5-dichloro-, methyl ester, 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester, Methyl 3,5-dichlorobenzoate
IUPAC-Name Methyl-3,5-dichlrobenzoat
SMILES COC(=O)c1cc(Cl)cc(Cl)c1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H6Cl2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,1H3
Formelmasse 203.9745