Learn More
Methyl 3,5-difluorbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7047006
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11343986
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L17171.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 216393-55-4 | C8H6F2O2 | 172.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 216393-55-4
Summenformel C8H6F2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.13
MDL-Nummer MFCD01318160
InChI-Schlüssel JBEJPGWPXIIQBB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775360
IUPAC-Name methyl 3,5-difluorobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-difluorobenzoate
Brechungsindex 1.474
Menge 5 g
Synonym 3,5-difluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-difluoro-, methyl ester, acmc-209fmq, methyl-3,5-difluorophenylacetate, methyl-3,5-difluorobenzoate, 3,5-difluorobenzoicacid methyl ester, benzoic acid,3,5-difluoro-, methyl ester
Formelmasse 172.13
Reinheit (%) 98%