Learn More
Methyl-3,5-dimethoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440383
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440383 10 g 10 Gramm
11450383 50 g 50 Gramm
11460383 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440383 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11486.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2150-37-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2150-37-0
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.20
MDL-Nummer MFCD00008432
InChI-Schlüssel YXUIOVUOFQKWDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dimethoxy-, methyl ester, 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl, methyl 3,5-bis methyloxy benzoate, acmc-1ccvs, rarechem al bf 0065, methyl 3,5-dimethoxybnezoate, ksc489q8p, ethyl 3,5-dimethoxybenzoate, methyl 3,5-dimethoxybenzoate
PubChem CID 75074
IUPAC-Name Methyl-3,5-dimethoxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-dimethoxybenzoate
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 298°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Beilstein 2693126
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%