Learn More
Methyl-3,5-dimethoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7081483
Cambia vista
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Codice prodotto. Menge unitSize
11440383 10 g 10 Gramm
11450383 50 g 50 Gramm
11460383 250 g 250 Gramm
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11440383
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11486.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 2150-37-0 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2150-37-0
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.20
MDL-Nummer MFCD00008432
InChI-Schlüssel YXUIOVUOFQKWDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3,5-dimethoxy-, methyl ester, 3,5-dimethoxybenzoic acid methyl, methyl 3,5-bis methyloxy benzoate, acmc-1ccvs, rarechem al bf 0065, methyl 3,5-dimethoxybnezoate, ksc489q8p, ethyl 3,5-dimethoxybenzoate, methyl 3,5-dimethoxybenzoate
PubChem CID 75074
IUPAC-Name Methyl-3,5-dimethoxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(OC)=CC(OC)=C1
Specifica
Chemischer Name oder Material Methyl 3,5-dimethoxybenzoate
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 298°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
Beilstein 2693126
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.