Learn More
Methyl 3-Amino-2-Hydroxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10068089
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10068089 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10068089 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MAY00290DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
CAS 35748-34-6
Prozentgehaltsbereich 97%
Summenformel C8H9NO3
MDL-Nummer MFCD09842614
Menge 1 g
Synonym 3-amino-2-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-2-hydroxy-, methyl ester, methyl 3-aminosalicylate, methyl3-amino-2-hydroxybenzoate, 2-amino-6-methoxycarbonyl phenol, 2-hydroxy-3-methoxycarbonyl aniline, methyl-m-aminosalicylat, acmc-209wuz, methyl-3-aminosalicylate, aminohydroxy-benzoic methyl ester
InChI-Schlüssel OMWQHVRUXLRZRC-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=C(O)C(N)=CC=C1
IUPAC-Name Methyl 3-amino-2-Hydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 167.16
PubChem CID 12782444
Formelmasse 167.16