Learn More
Methyl3-amino-4-Jodbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471727
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11471727 1 g 1 Gramm
11481727 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11471727 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25699.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 412947-54-7 | C8H8INO2 | 277.061 g/mol
Methyl 3-amino-4-iodobenzoate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl 3-Amino-4-iodobenzoat ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenstoff, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Färbemitteln verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Unter Dunkelheit lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln oder Lichtquellen lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 412947-54-7
Summenformel C8H8INO2
Molekulargewicht (g/mol) 277.061
MDL-Nummer MFCD08064225
InChI-Schlüssel WJEBNIVVLJEIKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-iodobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-amino-4-iodo-, methyl ester, methyl3-amino-4-iodobenzoate, pubchem10509, acmc-209ygt, ksc495i4l, methyl-3-amino-4-iodobenzoate, methyl 3-amino-4-iodo-benzoate, 3-amino-4-iodo-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 21628210
IUPAC-Name Methyl3-amino-4-Iodbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)I)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-iodobenzoate
Schmelzpunkt 134°C to 136°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 277.06
Reinheit (%) 97%