Learn More
Methyl-3-amino-4-methylbenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478266 100 g 100 Gramm
11458266 5 g 5 Gramm
11468266 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15348.22
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 18595-18-1 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18595-18-1
Summenformel C9H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 165.19
MDL-Nummer MFCD00025206
InChI-Schlüssel YEPWCJHMSVABPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-amino-4-methyl-benzoate, benzoic acid, 3-amino-4-methyl-, methyl ester, methyl 3-amino-p-toluate, methyl 4-methyl-3-aminobenzoate, 3-amino-p-toluic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl-benzoic acid methyl ester, 3-amino-4-methyl benzoic acid methyl ester, pubchem2351, pubchem10930
PubChem CID 337778
IUPAC-Name Methyl-3-amino-4-methylbenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC=C(C)C(N)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 100 g
Beilstein 2088611
Formelmasse 165.19
Reinheit (%) 97%