Learn More
Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30775260
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30775260 100 g
30768571 250 mg
30770664 5 g
30772611 1 g
30774176 10 g
30767758 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30775260 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD138588100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-amino-5,6-dichloropyrazine-2-carboxylate
CAS 1458-18-0
Summenformel C6H5Cl2N3O2
MDL-Nummer MFCD00010431
Menge 100 g
SMILES O=C(C1=NC(Cl)=C(Cl)N=C1N)OC
Molekulargewicht (g/mol) 222.03
Reinheit (%) 97%