Learn More
Methyl 3-Brom-4-Hydroxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413897
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15413897 50 g 50 Gramm
15403897 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30222.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 29415-97-2 | C8H7BrO3 | 231.05 g/mol
A reactant used in the preparation of selective inhibitors. In unsymmetrical Ullman reaction between methyl 5bromovanillate (II) and methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate (III) yielded all the three possible dicarbomethoxy-dibenzo-pdioxms which were separated by repeated chromatography over silica gel. A phosphorus- and bromine-containing bifunctional monomer has been prepared from bis(chloromethyl)methylphosphine oxide and the sodium salt of methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ein Reagenz, das zur Herstellung selektiver Inhibitoren verwendet wird. In unsymmetrischer Ullman-Reaktion zwischen Methyl 5-Bromvanillat (II) und Methyl3-Brom-4-Hydroxybenzoat (III) ergaben sich alle drei möglichen Dicarbomethoxy-Dibenzo-Pdioxide, die durch wiederholte Chromatographie über Silikagel getrennt wurden. Aus bis(Chlormethyl)Methylphosphinoxid und dem Natriumsalz von Methyl 3-Brom-4 -Hydroxybenzoat wurde ein phosphor- und brominhaltiges bifunktionales Monomer hergestellt.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 29415-97-2
Summenformel C8H7BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 231.05
MDL-Nummer MFCD06203850
InChI-Schlüssel RKUNSPWAQIUGEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-bromo-4-hydroxybenzoate, 3-bromo-4-hydroxybenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-4-hydroxy-, methyl ester, 2-bromo-4-methoxycarbonyl phenol, methyl 4-hydroxy-3-bromobenzoate, methyl-3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxy-benzoate, methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate, methyl 3-bromanyl-4-oxidanyl-benzoate, 3-bromo-4-hydroxy-benzoic acid methyl ester
PubChem CID 4778958
IUPAC-Name methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=C(O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-bromo-4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 108°C to 110°C
Menge 50 g
Formelmasse 231.05
Reinheit (%) 98%