Learn More
Methyl 3-brom-4-methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392359 10 g 10 Gramm
11382359 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392359 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27297.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 35450-37-4 | C9H9BrO3 | 245.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35450-37-4
Summenformel C9H9BrO3
Molekulargewicht (g/mol) 245.07
MDL-Nummer MFCD00210463
InChI-Schlüssel ZREVPFANJBZHEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methoxybenzoic acid methyl ester, methyl3-bromo-4-methoxybenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methoxy-, methyl ester, acmc-209igx, methyl 3-bromo-p-anisate, rarechem al bf 0247, methyl-3-bromo-4-methoxybenzoate, 3-bromo-p-anisic acid methyl ester, #, methyl 3-bromo-4-methyloxy benzoate
PubChem CID 611662
IUPAC-Name methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC(Br)=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-bromo-4-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 10 g
Formelmasse 245.08
Reinheit (%) 98%