Learn More
Methyl3-brom-4-methylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455807
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11455807 100 g 100 Gramm
11435807 5 g 5 Gramm
11445807 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455807 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24372.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 104901-43-1 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
It is a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 104901-43-1
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD00144769
InChI-Schlüssel MASRAGFWFYHMFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-4-methylbenzoic acid methyl ester, methyl 3-bromo-p-toluate, methyl3-bromo-4-methylbenzoate, benzoic acid, 3-bromo-4-methyl-, methyl ester, 3-bromo-p-toluic acid methyl ester, 3-bromo-4-methyl methyl benzoate, 3-bromo-4-methyl-benzoic acid methyl ester, pubchem3967, acmc-2098dw, methyl 3-bromo4-methylbenzoate
PubChem CID 7015747
IUPAC-Name Methyl3-Brom-4-methylbenzoat
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 229.07
Reinheit (%) 99%