Learn More
Methyl3-bromo-5-fluorobenzoat, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl 3-bromo-5-fluorobenzoate |
| CAS | 334792-52-8 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Summenformel | C8H6BrFO2 |
| MDL-Nummer | MFCD07780735 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 3-bromo-5-fluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester, acmc-209i1c, methyl 5-bromo-3-fluorobenzoate, methyl-3-bromo-5-fluorobenzoate, 3-bromo-5-fluoro-benzoic acid methyl ester, benzoicacid, 3-bromo-5-fluoro-, methyl ester |
| InChI-Schlüssel | JERAACCIOWRRQA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | COC(=O)C1=CC(F)=CC(Br)=C1 |
| Mehr anzeigen |