missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate, 95%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 30966414
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30966414 250 mg
30953814 10 g
30951984 5 g
30961848 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30966414 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD138618250mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl 3-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylate
CAS 342613-63-2
Summenformel C9H7BrN2O2
MDL-Nummer MFCD10566741
Menge 250 mg
SMILES O=C(C1=CC2=NC=C(Br)N2C=C1)OC
Molekulargewicht (g/mol) 255.07
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.