Learn More
Methyl-3-chlor-4-methylbenzoat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475690
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475690 25 g 25 Gramm
11455690 1 g 1 Gramm
11465690 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475690 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H25933.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 56525-63-4 | C9H9ClO2 | 184.619 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56525-63-4
Summenformel C9H9ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 184.619
MDL-Nummer MFCD00205141
InChI-Schlüssel KTFQDZCNPGFKAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl3-chloro-4-methylbenzoate, methyl-3-chloro-4-methylbenzoate, methyl 3-chloro-p-toluate, 2-chloro-4-methoxycarbonyl toluene, 3-chloro-4-methylbenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-chloro-4-methyl-, methyl ester, pubchem10935, acmc-209lsv, ksc495i9j, methyl-3-chloro-4-metylbenzoate
PubChem CID 2801405
IUPAC-Name Methyl3-Chlor-4-methylbenzoat
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-chloro-4-methylbenzoate
Schmelzpunkt 27°C to 29°C
Siedepunkt 119°C to 120°C (10 mmHg)
Menge 25 g
Formelmasse 184.62
Reinheit (%) 95%