Learn More
Methyl-3-cyano-4-Methoxybenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045547
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11307566
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L11107.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 25978-74-9 | C10H9NO3 | 191.186 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25978-74-9
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.186
MDL-Nummer MFCD00052930
InChI-Schlüssel RYJSFYBJYKFNCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-cyano-4-methoxy-, methyl ester, acmc-1cj4t, methyl 3-cyano-4-methoxy-benzoate, methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate., methyl 3-cyano-4-methyloxy benzoate, 3-cyano-4-methoxy-benzoic acid methyl ester, benzoicacid,3-cyano-4-methoxy-,methyl ester
PubChem CID 2801011
IUPAC-Name Methyl3-cyano-4-methoxybenzoat
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(=O)OC)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-cyano-4-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 123°C to 127°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2374769
Formelmasse 191.19
Reinheit (%) 97%