Learn More
Methyl3-(Dimethylamino)-2-Isocyanacrylat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4510691
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
113212-14-9
C7H10N2O2
154.17
FREGRQYTSPAJDX-AATRIKPKSA-N
3-dimethylamino-2-isocyanoacrylic acid methyl ester, methyl e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate, methyl 2e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate
6387542
Methyl (E)-3-(dimethylamino)-2-isocyanoprop-2-enoat
CN(C)C=C(C(=O)OC)[N+]#[C-]
113212-14-9
C7H10N2O2
154.17
FREGRQYTSPAJDX-AATRIKPKSA-N
3-dimethylamino-2-isocyanoacrylic acid methyl ester, methyl e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate, methyl 2e-3-dimethylamino-2-isocyanoprop-2-enoate
6387542
Methyl (E)-3-(dimethylamino)-2-isocyanoprop-2-enoat
CN(C)C=C(C(=O)OC)[N+]#[C-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Schmelzpunkt 61.0°C to 67.0°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 154.17
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Methyl 3-(dimethylamino)-2-isocyanoacrylate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.