Learn More
Methyl 3-fluor-4-methoxybenzoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11319985
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319985 10 g 10 Gramm
11329985 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319985 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H31994.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 369-30-2
Summenformel C9H9FO3
Molekulargewicht (g/mol) 184.17
MDL-Nummer MFCD00215839
InChI-Schlüssel MIKOKYAREMINFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3-fluoro-4-methoxy-, methyl ester, methyl 3-fluoro-4-methyloxy benzoate, 3-fluoro-4-methoxybenzoic acid methyl ester, pubchem3569, acmc-1ck9v, rarechem al bf 0055, #
PubChem CID 592848
IUPAC-Name Methyl3-Fluor-4-methoxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(F)=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-fluoro-4-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 69°C to 73°C
Menge 10 g
Formelmasse 184.17
Reinheit (%) 95%