Learn More
Methyl-3-fluor-4-nitrobenzoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15491989
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15491989 5 g 5 Gramm
15401999 25 g 25 Gramm
15411999 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15491989 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64688.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 185629-31-6 | C8H6FNO4 | 199.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 185629-31-6
Summenformel C8H6FNO4
Molekulargewicht (g/mol) 199.137
MDL-Nummer MFCD08444027
InChI-Schlüssel FKMZNQQOPCCUTD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 592761
IUPAC-Name Methyl3-Fluor-4-nitrobenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-fluoro-4-nitrobenzoate
Menge 5 g
Beilstein 10657755
Synonym methyl 3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, methyl3-fluoro-4-nitrobenzenecarboxylate, 3-fluoro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, 3-fluoro-4-nitro-, methyl ester, 2-fluoro-4-methoxycarbonyl nitrobenzene, 3-fluoro-4-nitro-benzoic acid methyl ester, pubchem15965, acmc-209en1, ksc495e5t, methyl 3-fluro-4nitrobenzoate
Formelmasse 199.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest