missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyl-Hexenoat3, +95 %, überwiegend trans, 95 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-3593457
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2396-78-3
C7H12O2
128.17
MFCD00672771
XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
3-hexenoic acid, methyl ester, methyl 3-hexenoate, methyl trans-3-hexenoate, methyl e-hex-3-enoate, honeyflor, 3-hexenoic acid, methyl ester, e, unii-7ip0t834pb, methyl hex-3-enoate, methyl e-3-hexenoate, methyl trans 3 hexenoate
5362782
Methyl-(E)-hex-3-enoat
CCC=CCC(=O)OC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
2396-78-3
C7H12O2
128.17
MFCD00672771
XEAIHUDTEINXFG-SNAWJCMRSA-N
3-hexenoic acid, methyl ester, methyl 3-hexenoate, methyl trans-3-hexenoate, methyl e-hex-3-enoate, honeyflor, 3-hexenoic acid, methyl ester, e, unii-7ip0t834pb, methyl hex-3-enoate, methyl e-3-hexenoate, methyl trans 3 hexenoate
5362782
Methyl-(E)-hex-3-enoat
CCC=CCC(=O)OC
Chemischer Name oder Material Methyl 3-hexenoate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9150g/mL
Siedepunkt 169°C
Flammpunkt 48°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CHCHCH2COOCH3
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Relative Dichte 0.915
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 95+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-hexenoate, predominantly trans
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'