Learn More
Methyl 3-Hydroxy-2-Naphthoat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11343576
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11343576 25 g 25 Gramm
11333576 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343576 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14533.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 883-99-8 | C12H10O3 | 202.209 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 883-99-8
Summenformel C12H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 202.209
MDL-Nummer MFCD00004099
InChI-Schlüssel YVVBECLPRBAATK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-hydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl 2-hydroxy-3-naphthoate, 2-hydroxy-3-naphthoic acid methyl ester, 3-hydroxy-2-naphthoic acid methyl ester, methyl 3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate, 2-naphthoic acid, 3-hydroxy-, methyl ester, methyl3-hydroxy-2-naphthoate, acmc-209qsx, 3-methoxycarbonyl-2-naphthol
PubChem CID 70163
IUPAC-Name methyl-3-hydroxynaphthalin-2-carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-hydroxy-2-naphthoate
Schmelzpunkt 72°C to 74°C
Siedepunkt 205°C to 207°C (160 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 1074526
Formelmasse 202.21
Reinheit (%) ≥98%