Learn More
Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10505914 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10505914 1 g -
10103294 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10505914 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 399260010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6702-50-7 | C9H10O4 | 182.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6702-50-7
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.18
MDL-Nummer MFCD01321262
InChI-Schlüssel QXOXUEFXRSIYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl isovanillate, methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzenecarboxylate, 3-hydroxy-4-methoxybenzoic acid methyl ester, isovanillic acid methyl ester, methyl-3-hydroxy-4-methoxybenzoate, methyl 3-hydroxy-4-methoxy-benzoate, benzoic acid, 3-hydroxy-4-methoxy-, methyl ester, methyl 3-hydroxy-4-methoxy benzoate, isovamllic acid methyl ester, ksc496e5l
PubChem CID 4056967
IUPAC-Name Methyl 3-Hydroxy-4-Methoxybenzoat
SMILES COC(=O)C1=CC(O)=C(OC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Schmelzpunkt 64.0°C to 67.0°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3OC6H3(OH)COOCH3
Menge 1 g
Formelmasse 182.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl 3-hydroxy-4-methoxybenzoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.